2,8-Dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR307891-1G OR307891-5G
APOSOR307891-1GEA 293 EUR
APOSOR307891-1G APOSOR307891-5G
2,8-Dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
2,8-Dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₁₄H₁₅NO₂
MW: 229,274 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00510996
Núm. CAS: 392734-40-6