2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-7-methoxyquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307898-1G OR307898-5G
APOSOR307898-1GEA 235 EUR
APOSOR307898-1G APOSOR307898-5G
2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-7-methoxyquinoline
2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-7-methoxyquinoline
Formula: C₁₂H₁₁Cl₂NO
MW: 256,128 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04971676
Núm. CAS: 73863-51-1