6-Bromo-2-chloro-3-(3-chloropropyl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307899-1G OR307899-5G
APOSOR307899-1GEA 310 EUR
APOSOR307899-1G APOSOR307899-5G
6-Bromo-2-chloro-3-(3-chloropropyl)quinoline
6-Bromo-2-chloro-3-(3-chloropropyl)quinoline
Formula: C₁₂H₁₀BrCl₂N
MW: 319,024 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09030009
Núm. CAS: 612494-85-6