Sodium toluene-4-sulphinate dihydrate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30790-100G OR30790-250G
APOSOR30790-100GEA 46.4 EUR
APOSOR30790-100G APOSOR30790-250G
Sodium toluene-4-sulphinate dihydrate 95%
Sodium toluene-4-sulphinate dihydrate
Formula: C₇H₇O₂S·Na·2H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149642
Núm. CAS: 7257-26-3