2-Chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR307912-1G OR307912-5G
APOSOR307912-1GEA 259 EUR
APOSOR307912-1G APOSOR307912-5G
2-Chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₂H₁₀ClNO
MW: 219,667 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02227047
Núm. CAS: 482639-32-7