2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR307914-1G OR307914-5G
APOSOR307914-1GEA 53.8 EUR
APOSOR307914-1G APOSOR307914-5G
2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₂H₁₀ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02227045
Núm. CAS: 323196-71-0