2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR307919-1G OR307919-5G
APOSOR307919-1GEA 301 EUR
APOSOR307919-1G APOSOR307919-5G
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carbonitrile
Formula: C₁₂H₉ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09035791
Núm. CAS: 937672-26-9