2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR307920-1G OR307920-5G
APOSOR307920-1GEA 293 EUR
APOSOR307920-1G APOSOR307920-5G
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₂H₁₀ClNO₂
MW: 235,666 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01250040
Núm. CAS: 281208-98-8