2-Chloro-6-ethylquinoline-3-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR307922-1G OR307922-5G
APOSOR307922-1GEA 293 EUR
APOSOR307922-1G APOSOR307922-5G
2-Chloro-6-ethylquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-6-ethylquinoline-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₂H₁₀ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02227042
Núm. CAS: 436088-07-2