2-Chloro-8-ethylquinoline-3-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR307926-1G OR307926-5G
APOSOR307926-1GEA 325 EUR
APOSOR307926-1G APOSOR307926-5G
2-Chloro-8-ethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-8-ethylquinoline-3-carbonitrile
Formula: C₁₂H₉ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09035781
Núm. CAS: 880105-72-6