4-Amino-7-chloro-2-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307950-1G OR307950-250MG
APOSOR307950-1GEA 348 EUR
APOSOR307950-1G APOSOR307950-250MG
4-Amino-7-chloro-2-methylquinoline
4-Amino-7-chloro-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₉ClN₂
MW: 192,645 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01870540
Núm. CAS: 68017-47-0