4-Amino-7-methoxyquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Amino-7-methoxylquinoline
OR307954-1G
OR307954-250MG
APOSOR307954-1GEA
313
EUR
APOSOR307954-1G
APOSOR307954-250MG
4-Amino-7-methoxyquinoline
4-Amino-7-methoxyquinoline
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O MW: 174,199 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08063213 Núm. CAS: 103040-78-4 |