4-Amino-8-methoxyquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307959-1G
OR307959-5G
APOSOR307959-1GEA
325
EUR
APOSOR307959-1G
APOSOR307959-5G
4-Amino-8-methoxyquinoline
4-Amino-8-methoxyquinoline
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O MW: 174.199 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08063217 Núm. CAS: 220844-65-5 |