4-Chloro-6-ethoxy-2-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307966-1G OR307966-5G
APOSOR307966-1GEA 310 EUR
APOSOR307966-1G APOSOR307966-5G
4-Chloro-6-ethoxy-2-methylquinoline
4-Chloro-6-ethoxy-2-methylquinoline
Formula: C₁₂H₁₂ClNO
MW: 221,683 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02929376
Núm. CAS: 66735-22-6