4-Hydrazino-6-methoxyquinoline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR307975-1G
OR307975-5G
APOSOR307975-1GEA
301
EUR
APOSOR307975-1G
APOSOR307975-5G
4-Hydrazino-6-methoxyquinoline hydrochloride
4-Hydrazino-6-methoxyquinoline hydrochloride
Formula:
C₁₀H₁₁N₃O·ClH Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09787749 Núm. CAS: 68500-39-0 |