4-Hydroxy-6-methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR307977-1G OR307977-5G
APOSOR307977-1GEA 60.9 EUR
APOSOR307977-1G APOSOR307977-5G
4-Hydroxy-6-methoxyquinoline-3-carboxylic acid
4-Hydroxy-6-methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₄
MW: 219.193 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024003
Núm. CAS: 28027-16-9