4-Hydroxy-8-methoxy-2-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307978-1G OR307978-5G
APOSOR307978-1GEA 89.9 EUR
APOSOR307978-1G APOSOR307978-5G
4-Hydroxy-8-methoxy-2-methylquinoline
4-Hydroxy-8-methoxy-2-methylquinoline
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189.211 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272321
Núm. CAS: 15644-89-0