4-Hydroxy-8-methoxyquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307979-1G OR307979-5G
APOSOR307979-1GEA 74.1 EUR
APOSOR307979-1G APOSOR307979-5G
4-Hydroxy-8-methoxyquinoline
4-Hydroxy-8-methoxyquinoline
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684163
Núm. CAS: 21269-34-1