1-Methylcyclohexane-1-carboxaldehyde, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30798-1G OR30798-5G OR30798-10G
APOSOR30798-1GEA 157 EUR
APOSOR30798-1G APOSOR30798-5G APOSOR30798-10G
1-Methylcyclohexane-1-carboxaldehyde, grado técnico
1-Methylcyclohexane-1-carboxaldehyde
Formula: C₈H₁₄O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12028616
Núm. CAS: 6140-64-3
UN: 1993
ADR: 3,III