4-Hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR307981-1G OR307981-5G
APOSOR307981-1GEA 194 EUR
APOSOR307981-1G APOSOR307981-5G
4-Hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylic acid
4-Hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01909986
Núm. CAS: 35966-17-7