4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR307982-1G OR307982-5G
APOSOR307982-1GEA 0 EUR
APOSOR307982-1G APOSOR307982-5G
4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₃
Pto. de fusión: 268…273 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00598887
Núm. CAS: 34785-11-0