5-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR307992-1G OR307992-5G
APOSOR307992-1GEA 301 EUR
APOSOR307992-1G APOSOR307992-5G
5-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
5-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₀ClNO₂
MW: 235,666 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09787782
Núm. CAS: 948294-07-3