4-[(Methylamino)methyl]tetrahydro-2H-pyran
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Methyl-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methylamine, Methyl-(tetrahydropyran-4-ylmethyl)amine, N-Methyl-1-(oxan-4-yl)methylamine
OR30801-5G OR30801-10G
APOSOR30801-5GEA 493 EUR
APOSOR30801-5G APOSOR30801-10G
4-[(Methylamino)methyl]tetrahydro-2H-pyran
4-[(Methylamino)methyl]tetrahydro-2H-pyran
Formula: C₇H₁₅NO
Pto. Ebullición: 110 °C (15 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06739009
Núm. CAS: 439081-52-4
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III