(2R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR308064-1G OR308064-5G
APOSOR308064-1GEA 109 EUR
APOSOR308064-1G APOSOR308064-5G
(2R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 97%
(2R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179106
Núm. CAS: 278788-60-6