1-tert-Butyl 2-methyl (2R)-piperazine-1,2-dicarboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(tert-Butyl) 2-methyl (R)-piperazine-1,2-dicarboxylate, Methyl (R)-1-Boc-piperazine-2-carboxylate
OR308065-5G
APOSOR308065-5GEA 186 EUR
APOSOR308065-5G
1-tert-Butyl 2-methyl (2R)-piperazine-1,2-dicarboxylate 97%
1-tert-Butyl 2-methyl (2R)-piperazine-1,2-dicarboxylate
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₄
MW: 244,287 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115327
Núm. CAS: 252990-05-9