(4-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl)methylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: [5-(Aminomethyl)-4-methyl-1,3-oxazol-2-yl]benzene, 5-(Aminomethyl)-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
OR30807-250MG
APOSOR30807-250MGEA 790 EUR
APOSOR30807-250MG
(4-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl)methylamine 95%
(4-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl)methylamine
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188,226 g/mol
Pto. de fusión: 47…49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11109320
Núm. CAS: 165735-97-7
UN: 3259
ADR: 8,III