(2S)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR308130-1G OR308130-5G
APOSOR308130-1GEA 166 EUR
APOSOR308130-1G APOSOR308130-5G
(2S)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
(2S)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06799358
Núm. CAS: 475105-35-2