(2R)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR308131-1G OR308131-5G
APOSOR308131-1GEA 301 EUR
APOSOR308131-1G APOSOR308131-5G
(2R)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
(2R)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659040
Núm. CAS: 683233-14-9