tert-Butyl (3S)-3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(S)-tert-Butyl 3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
OR308135-1G
OR308135-5G
APOSOR308135-1GEA
102
EUR
APOSOR308135-1G
APOSOR308135-5G
tert-Butyl (3S)-3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
tert-Butyl (3S)-3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
Formula:
C₁₀H₂₀N₂O₂ MW: 200,278 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09752962 Núm. CAS: 147081-59-2 |