(2S)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
OR308154-1G OR308154-5G OR308154-10G
APOSOR308154-1GEA 75.4 EUR
APOSOR308154-1G APOSOR308154-5G APOSOR308154-10G
(2S)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride 99%
(2S)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Formula: C₅H₉NO₃·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13186759
Núm. CAS: 1439373-55-3