(2R)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
OR308155-1G OR308155-5G
APOSOR308155-1GEA 87 EUR
APOSOR308155-1G APOSOR308155-5G
(2R)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
(2R)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Formula: C₅H₉NO₃·ClH
MW: 167,591 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13194711
Núm. CAS: 1273577-14-2