Methyl morpholine-3-carboxylate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR308165-1G OR308165-5G
APOSOR308165-1GEA 0 EUR
APOSOR308165-1G APOSOR308165-5G
Methyl morpholine-3-carboxylate hydrochloride
Methyl morpholine-3-carboxylate hydrochloride
Formula: C₆H₁₁NO₃·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09263285
Núm. CAS: 1214686-81-3