(3R)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
OR308172-1G OR308172-250MG
APOSOR308172-1GEA 358 EUR
APOSOR308172-1G APOSOR308172-250MG
(3R)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
(3R)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09608106
Núm. CAS: 218594-74-2