(3R)-3-(Propan-2-yl)morpholine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-3-Isopropylmorpholine
OR308181-1G OR308181-250MG
APOSOR308181-1GEA 249 EUR
APOSOR308181-1G APOSOR308181-250MG
(3R)-3-(Propan-2-yl)morpholine
(3R)-3-(Propan-2-yl)morpholine
Formula: C₇H₁₅NO
MW: 129,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519111
Núm. CAS: 74572-01-3