5-Hydroxy-2-methyl-2H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30847-100MG OR30847-250MG OR30847-1G
APOSOR30847-100MGEA 192 EUR
APOSOR30847-100MG APOSOR30847-250MG APOSOR30847-1G
5-Hydroxy-2-methyl-2H-indazole
5-Hydroxy-2-methyl-2H-indazole
Formula: C₈H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12028572
Núm. CAS: 1159511-41-7