1-Methyl-1H-indazole-5-carbonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30851-1G OR30851-250MG
APOSOR30851-1GEA 301 EUR
APOSOR30851-1G APOSOR30851-250MG
1-Methyl-1H-indazole-5-carbonitrile 98%
1-Methyl-1H-indazole-5-carbonitrile
Formula: C₉H₇N₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12028575
Núm. CAS: 189107-45-7