4-(Hydroxymethyl)-1H-indazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30858-1G OR30858-5G
APOSOR30858-1GEA 26.1 EUR
APOSOR30858-1G APOSOR30858-5G
4-(Hydroxymethyl)-1H-indazole 97%
4-(Hydroxymethyl)-1H-indazole
Formula: C₈H₈N₂O
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11052642
Núm. CAS: 709608-85-5