6-(Hydroxymethyl)-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1H-Indazol-6-yl)methanol
OR30859-100MG OR30859-250MG
APOSOR30859-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR30859-100MG APOSOR30859-250MG
6-(Hydroxymethyl)-1H-indazole
6-(Hydroxymethyl)-1H-indazole
Formula: C₈H₈N₂O
MW: 148,162 g/mol
Pto. de fusión: 159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11052639
Núm. CAS: 916902-55-1