6-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (1-Methyl-1H-indazol-6-yl)methanol
OR30863-1G OR30863-250MG
APOSOR30863-1GEA 104 EUR
APOSOR30863-1G APOSOR30863-250MG
6-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
6-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₉H₁₀N₂O
MW: 162.189 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11052638
Núm. CAS: 1092961-10-8