5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-2H-indazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Methyl-2H-indazol-5-yl)methanol
OR30866-100MG OR30866-250MG
APOSOR30866-100MGEA 50.9 EUR
APOSOR30866-100MG APOSOR30866-250MG
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-2H-indazole 95%
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-2H-indazole
Formula: C₉H₁₀N₂O
MW: 162.189 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12028587
Núm. CAS: 1159511-52-0