4-(Aminomethyl)-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1H-Indazol-4-yl)methanamine, (1H-Indazol-4-yl)methylamine
OR30869-250MG
APOSOR30869-250MGEA 134 EUR
APOSOR30869-250MG
4-(Aminomethyl)-1H-indazole
4-(Aminomethyl)-1H-indazole
Formula: C₈H₉N₃
MW: 147,177 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10696781
Núm. CAS: 944898-72-0