4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1-Methyl-1H-indazol-4-yl)methanamine hydrochloride, (1-Methyl-1H-indazol-4-yl)methylamine hydrochloride
OR30871-100MG OR30871-250MG OR30871-1G
APOSOR30871-100MGEA 94.4 EUR
APOSOR30871-100MG APOSOR30871-250MG APOSOR30871-1G
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole hydrochloride
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole hydrochloride
Formula: C₉H₁₁N₃·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18803462
Núm. CAS: 1334405-46-7