5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1-Methyl-1H-indazol-5-yl)methanamine, (1-Methyl-1H-indazol-5-yl)methylamine
OR30872-250MG OR30872-50MG OR30872-100MG
APOSOR30872-250MGEA 328 EUR
APOSOR30872-250MG APOSOR30872-50MG APOSOR30872-100MG
5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole 95%
5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₉H₁₁N₃
MW: 161,204 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12028599
Núm. CAS: 267413-27-4