6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30873-100MG OR30873-500MG
APOSOR30873-100MGEA 125 EUR
APOSOR30873-100MG APOSOR30873-500MG
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole hydrochloride
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole hydrochloride
Formula: C₉H₁₁N₃·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18632562
Núm. CAS: 1357945-57-3