7-(Aminomethyl)-2-methyl-2H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30883-250MG OR30883-500MG
APOSOR30883-250MGEA 328 EUR
APOSOR30883-250MG APOSOR30883-500MG
7-(Aminomethyl)-2-methyl-2H-indazole
7-(Aminomethyl)-2-methyl-2H-indazole
Formula: C₉H₁₁N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11869761
Núm. CAS: 1144044-67-6