6-Acetyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30886-1G OR30886-250MG
APOSOR30886-1GEA 393 EUR
APOSOR30886-1G APOSOR30886-250MG
6-Acetyl-1H-indazole
6-Acetyl-1H-indazole
Formula: C₉H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11869764
Núm. CAS: 189559-85-1