7-Acetyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30887-1G OR30887-250MG
APOSOR30887-1GEA 58 EUR
APOSOR30887-1G APOSOR30887-250MG
7-Acetyl-1H-indazole
7-Acetyl-1H-indazole
Formula: C₉H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11869765
Núm. CAS: 1159511-22-4