4-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Ethanoyl-1-methyl-1H-indazole, 1-(1-Methyl-1H-indazol-4-yl)ethanone, 1-(1-Methyl-1H-indazol-4-yl)ethan-1-one
OR30888-250MG OR30888-500MG
APOSOR30888-250MGEA 201 EUR
APOSOR30888-250MG APOSOR30888-500MG
4-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
4-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,199 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11869766
Núm. CAS: 1159511-23-5