5-Acetyl-1-methyl-1H-indazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30889-100MG OR30889-250MG OR30889-500MG
APOSOR30889-100MGEA 116 EUR
APOSOR30889-100MG APOSOR30889-250MG APOSOR30889-500MG
5-Acetyl-1-methyl-1H-indazole 98%
5-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11869767
Núm. CAS: 1159511-24-6