6-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30890-250MG OR30890-50MG
APOSOR30890-250MGEA 63.8 EUR
APOSOR30890-250MG APOSOR30890-50MG
6-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
6-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11869768
Núm. CAS: 1159511-25-7